Learn More
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 98+%
Codice prodotto. 10549643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10549643 25 g Bottiglia in vetro 25g
10551282 5 g Bottiglia in vetro 5g
10330904 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10549643 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354210250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 174501-65-6
Formula molecolare C8H15BF4N2
Molecular Weight (g/mol) 226.03
Numero MDL MFCD03095449
InChI Key LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
IUPAC Name 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -71.0°C
Colore Orange-Yellow
Densità 1.2077g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 1584
Gravità specifica 1.2077
Viscosità 118.3 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 226.02
Percent Purity 98+%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.