Learn More
1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, TRC
Codice prodotto. 30340306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30340306 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340306 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB809240250G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate
CAS 174501-65-6
Formula molecolare C8H15N2 . (BF4)
Quantità 250 g
Sinonimo 1-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-n-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 3-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, BMIm Tetrafluoroborate(1-), Bmim Tetrafluoroborate, BmimBF4, Butylmethylimidazolium Tetrafluoroborate
InChI Formula InChI=1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[n+]1ccn(C)c1.F[B-](F)(F)F
IUPAC Name 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 226.03