Learn More
1-Butylpyrrolidine, TRC
Codice prodotto. 30134649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134649 100 mg 100mg
30137378 500 mg 500mg
30007111 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134649 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB700948100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 767-10-2
Formula molecolare C8H17N
Molecular Weight (g/mol) 127.23
Sinonimo N-Butylpyrrolidine, N-Butyltetrahydropyrrole
IUPAC Name 1-butylpyrrolidine
SMILES CCCCN1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butylpyrrolidine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3
Peso formulazione 127.1361