missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Butylpyrrolidine, TRC

Codice prodotto. 30137378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137378 500 mg 500mg
30134649 100 mg 100mg
30007111 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30137378 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB700948500MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 767-10-2
Formula molecolare C8H17N
Molecular Weight (g/mol) 127.23
Sinonimo N-Butylpyrrolidine, N-Butyltetrahydropyrrole
IUPAC Name 1-butylpyrrolidine
SMILES CCCCN1CCCC1

Specifica

Materiale o nome chimico 1-Butylpyrrolidine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3
Peso formulazione 127.1361
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.