Learn More
1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30049929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049929 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049929 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0684.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 67950-95-2
Nomi componenti o analita 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H14 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Gabapentin Imp. E (EP), Gabapentin USP Related Compound E, Gabapentin USP RC E, 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Related Compound E, Gabapentin Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O
IUPAC Name 1-(carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Quantità 25 mg
Peso formulazione 186.0892 g/mol