Learn More
1-(chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
Coupling reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate |
| CAS | 135540-11-3 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 152°C to 156°C |
| Colore | White |
| Analisi elementare | 31.68 to 33.31% C, 8.21 to 8.63% N |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |