Learn More
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, 97%
Codice prodotto. 11318386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318386 5 g 5g
11328386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11318386 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17315.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 26675-46-7 | C3H2ClF5O | 184.49 g/mol
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether is a useful solvent for dispersing fluorinated materials.
For Research and Development use only. Not to be used in clinical studies
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26675-46-7
Formula molecolare C3H2ClF5O
Molecular Weight (g/mol) 184.49
Numero MDL MFCD00066609
InChI Key PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo isoflurane, forane, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, forene, aerrane, isoflurano, isofluranum, isoflo, compound 469, 2-chloro-2-difluoromethoxy-1,1,1-trifluoroethane
PubChem CID 3763
ChEBI CHEBI:6015
IUPAC Name 2-chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Colore Colorless
Densità 1.496g/mL
Punti di ebollizione 48°C to 49°C
Odore Ether-like
Indice di rifrazione <1.3
Quantità 5 g
Beilstein 1852087
Indice di Merck 14,5175
Peso formulazione 184.49
Percent Purity 97%