Learn More
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, 99%
Codice prodotto. 10498350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10498350 500 g Plastic bottle 500g
10387240 100 g Plastic bottle 100g
10569623 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10498350 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160515000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-00-7
Formula molecolare C6H3ClN2O4
Molecular Weight (g/mol) 202.55
Numero MDL MFCD00007075
InChI Key VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
PubChem CID 6
ChEBI CHEBI:34718
IUPAC Name 1-chloro-2,4-dinitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-2, 4-dinitrobenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48°C to 53°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 315°C
Punto d'infiammabilità 186°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClC6H3(NO2)2
Quantità 500 g
Beilstein 05, 263
Indice di Merck 15, 2137
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,ether,benzene and,carbon disulfide
Peso formulazione 202.55
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass, Chunks or Crystals and Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.