Learn More
1-Chloro-2-nitrobenzene, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-89392
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
88-73-3
C6H4ClNO2
157.55
MFCD00007061
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
6945
CHEBI:34270
1-chloro-2-nitrobenzene
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
88-73-3
C6H4ClNO2
157.55
MFCD00007061
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
6945
CHEBI:34270
1-chloro-2-nitrobenzene
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Chloro-2-nitrobenzene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 32°C to 34°C
Colore Yellow
Densità 1.3480g/mL
Punti di ebollizione 246°C
Punto d'infiammabilità 124°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC6H4NO2
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 241
Indice di Merck 15, 2153
Gravità specifica 1.348
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.43g/L water (20°C).,soluble in alcohol,benzene,ether,acetone,carbo,toluene,pyridine
Peso formulazione 157.56
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fused Crystalline Mass
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-2-nitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.