Learn More
1-Chloro-2-nitrobenzene, 99+%
Codice prodotto. 10713641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10713641 1 L 1L
10030840 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10713641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109620010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-73-3
Formula molecolare C6H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 157.55
Numero MDL MFCD00007061
InChI Key BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
PubChem CID 6945
ChEBI CHEBI:34270
IUPAC Name 1-chloro-2-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-2-nitrobenzene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 32°C to 34°C
Colore Yellow
Densità 1.3480g/mL
Punti di ebollizione 246°C
Punto d'infiammabilità 124°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4NO2
Quantità 1 L
Beilstein 05, 241
Indice di Merck 15, 2153
Gravità specifica 1.348
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.43g/L water (20°C).,soluble in alcohol,benzene,ether,acetone,carbo,toluene,pyridine
Peso formulazione 157.56
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fused Crystalline Mass
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-2-nitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.