Learn More
1-Chloro-2-octyne, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15450278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450278 5 g 5g
15460278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15450278 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53452.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51575-83-8 | Molecular Formula: C8H13Cl | Molecular Weight: 144.642 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51575-83-8
Formula molecolare C8H13Cl
Molecular Weight (g/mol) 144.642
Numero MDL MFCD00274223
InChI Key OUMUOQQKEAGFCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloro-2-octyne, acmc-1asda, oumuoqqkeagfcj-uhfffaoysa
PubChem CID 4349444
IUPAC Name 1-chlorooct-2-yne
SMILES CCCCCC#CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-2-octyne
Densità 0.931
Punti di ebollizione 81°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Formula lineare CH3(CH2)4C≡CCH2Cl
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 5 g
Peso formulazione 144.64
Percent Purity 98%