Learn More
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11954581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
250g
50g
Codice prodotto. 11954581
Marca: Thermo Scientific Acros 172312500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 610-40-2
Formula molecolare C6H3ClN2O4
Molecular Weight (g/mol) 202.55
InChI Key QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
PubChem CID 33097
IUPAC Name 4-chloro-1,2-dinitrobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 36.0°C
Colore Brown-Yellow
Densità 1.6800g/mL
Punti di ebollizione 315.0°C
Punto d'infiammabilità 194°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClC6H3(NO2)2
Indice di rifrazione 1.5865 to 1.5885 (20°C, 589nm)
Quantità 250 g
Beilstein 05,262
Gravità specifica 1.68
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 202.55
Percent Purity 90%
Forma fisica Oily Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.