Learn More
1-Chloro-3-fluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 11434474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434474 25 g 25g
11444474 100 g 100g
11454474 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434474 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13123.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 625-98-9 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
1-Chloro-3-fluorobenzene used as medicine and liquid crystal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Chloro-3-fluorobenzene used as medicine and liquid crystal intermediates.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-98-9
Formula molecolare C6H4ClF
Molecular Weight (g/mol) 130.55
Numero MDL MFCD00000569
InChI Key VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-chlorofluorobenzene, 3-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-3-fluoro, m-fluorochlorobenzene, 3-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-3-chlorobenzene, 1-chloro-3-fluoro-benzene, m-fluoro chlorobenzene, pubchem3419, 3-fluoro-chlorobenzene
PubChem CID 223087
IUPAC Name 1-chloro-3-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-3-fluorobenzene
Densità 1.224
Punti di ebollizione 126°C to 128°C
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Indice di rifrazione 1.494
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2039303
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 130.55
Percent Purity 99%