Learn More
1-Chloro-3-iodobenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10673245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10673245 25 g 25g
11310857 50 g 50g
10351615 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10673245 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00516EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 625-99-0
Formula molecolare C6H4ClI
Molecular Weight (g/mol) 238.45
Numero MDL MFCD00001046
InChI Key JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC Name 1-chloro-3-iodobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-3-iodobenzene
Densità 1.9200g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare ClC6H4I
Quantità 25 g
Peso formulazione 238.45
Percent Purity 97%