Learn More
1-Chloro-3-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 11493027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493027 100 g 100g
11473027 5 g 5g
11483027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15567.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 625-99-0 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
1-Chloro-3-iodobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Chloro-3-iodobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water 67.2 mg/L.
Notes
Light sensitive. Store in cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-99-0
Formula molecolare C6H4ClI
Molecular Weight (g/mol) 238.45
Numero MDL MFCD00001046
InChI Key JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC Name 1-chloro-3-iodobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-3-iodobenzene
Densità 1.927
Punti di ebollizione 228°C
Punto d'infiammabilità 102°C (216°F)
Indice di rifrazione 1.631
Quantità 100 g
Beilstein 1904539
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water 67.2mg/L.
Peso formulazione 238.46
Percent Purity 98%