Learn More
1-Chloro-3-iodobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10751881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751881 5 g Bottiglia in vetro 5g
10124850 25 g Bottiglia in vetro 25g
10147883 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10751881 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 625-99-0
Formula molecolare C6H4ClI
Molecular Weight (g/mol) 238.45
Numero MDL MFCD00001046
InChI Key JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC Name 1-chloro-3-iodobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-chloro-3-iodobenzene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.9200g/mL
Punti di ebollizione 103.0°C to 104.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4I
Indice di rifrazione 1.6300 to 1.6320
Quantità 5 g
Beilstein 05, 220
Peso formulazione 238.45
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-3-iodobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.