Learn More
1-Chloro-3-iodopropane, TRC
Codice prodotto. 30363350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363350 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30363350 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3686115G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-3-iodopropane
CAS 6940-76-7
Formula molecolare C3H6ClI
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Iodo-3-chloropropane, 3-Chloro-1-iodopropane, 3-Chloropropyl Iodide, 3-Iodo-1-chloropropane, 3-Iodopropyl Chloride, NSC 60189
InChI Formula InChI=1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES ClCCCI
IUPAC Name 1-chloro-3-iodopropane
Molecular Weight (g/mol) 204.44
Peso formulazione 203.9203