Learn More
1-Chloro-3-iodopropane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Chloro-3-iodopropane |
| CAS | 6940-76-7 |
| Formula molecolare | C3H6ClI |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-Iodo-3-chloropropane, 3-Chloro-1-iodopropane, 3-Chloropropyl Iodide, 3-Iodo-1-chloropropane, 3-Iodopropyl Chloride, NSC 60189 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCCI |
| IUPAC Name | 1-chloro-3-iodopropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 204.44 |
| Peso formulazione | 203.9203 |