Learn More
1-Chloro-3-nitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 11455397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455397 50 g 50g
11465397 250 g 250g
11445397 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11455397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23423.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-73-3
Formula molecolare C6H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 157.55
Numero MDL MFCD00007202
InChI Key KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-chloronitrobenzene, 3-nitrochlorobenzene, 3-chloronitrobenzene, m-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-3-nitro, chloro-m-nitrobenzene, 3-chloro-1-nitrobenzene, metachloronitrobenzene, 1-chloronitrobenzene, 1-nitro-3-chlorobenzene
PubChem CID 8489
ChEBI CHEBI:82420
IUPAC Name 1-chloro-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-3-nitrobenzene
Punto di fusione 43°C to 47°C
Punti di ebollizione 235°C to 236°C
Punto d'infiammabilità 124°C (255°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN1578
Beilstein 1907947
Indice di Merck 14,2151
Peso formulazione 157.56
Percent Purity 98%