Learn More
1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10099321
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10099321 1 g Amber Glass Bottle 1g
10039301 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10099321 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH01447DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 119795-57-2
Formula molecolare C9H10ClIO
Molecular Weight (g/mol) 296.532
Numero MDL MFCD01764552
InChI Key HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
PubChem CID 2794890
IUPAC Name 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare ClC6H4OCH2CH2CH2I
Quantità 1 g
Peso formulazione 296.53
Percent Purity 97%