Learn More
1-Chloro-4-ethynylbenzene, 98%
Codice prodotto. 10778183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10778183 1 g Glass bottle 1g
10536553 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10778183 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377060010
CAS: 873-73-4 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-73-4
Formula molecolare C8H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 136.58
Numero MDL MFCD00191917
InChI Key LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorophenylacetylene, benzene, 1-chloro-4-ethynyl, 4'-chlorophenyl acetylene, 4-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-4-ethynyl-benzene, p-ethynylchlorobenzene, p-chlorophenylacetylene, p-chlorophenyl acetylene, 1-chlor-4-ethinylbenzol, 4-chlorophenylethyne
PubChem CID 70118
IUPAC Name 1-chloro-4-ethynylbenzene
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Punto di fusione 43°C to 47°C
CAS min. % 97.5
Colore Brown to Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Mass
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare ClC6H4C∽CH
Beilstein 05,III,135
Punti di ebollizione 79°C to 82°C (23.0 mmHg)
Peso formulazione 136.58
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.