Learn More
1-Chloro-4-iodobenzene, 99%
Codice prodotto. 10724861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724861 25 g Bottiglia in vetro 25g
10204720 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10724861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146480250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 637-87-6 | C6H4ClI | 238.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-87-6
Formula molecolare C6H4ClI
Molecular Weight (g/mol) 238.46
Numero MDL MFCD00001053
InChI Key GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
PubChem CID 12510
IUPAC Name 1-chloro-4-iodobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-iodobenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52°C to 55°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 226°C to 227°C
Punto d'infiammabilità 108°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4I
Quantità 25 g
Beilstein 05, 221
Peso formulazione 238.46
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-4-iodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.