Learn More
1-Chloro-4-iodobenzene, 99%
Codice prodotto. 11405533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11405533 25 g 25g
11415533 100 g 100g
11425533 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11405533 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13459.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 637-87-6 | C6H4ClI | 238.452 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-87-6
Formula molecolare C6H4ClI
Molecular Weight (g/mol) 238.452
Numero MDL MFCD00001053
InChI Key GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
PubChem CID 12510
IUPAC Name 1-chloro-4-iodobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-iodobenzene
Punto di fusione 52°C to 56°C
Punti di ebollizione 226°C to 227°C
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1634414
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 238.46
Percent Purity 99%