Learn More
1-Chloro-4-iodobutane, TRC
Codice prodotto. 30361066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361066 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5855625G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-iodobutane
CAS 10297-05-9
Formula molecolare C4H8ClI
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Chloro-4-iodobutane, 1-Iodo-4-chlorobutane, 4-Chloro-1-iodobutane
InChI Formula InChI=1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES ClCCCCI
IUPAC Name 1-chloro-4-iodobutane
Molecular Weight (g/mol) 218.46
Peso formulazione 217.94