missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene, TRC

Codice prodotto. 30362334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30362334 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30362334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC602233100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene
CAS 97-07-4
Formula molecolare C7H6ClNO4S
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Chloro-5-(methylsulfonyl)-1-nitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenyl Methyl sulfone, 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-3-nitrophenyl Methyl Sulfone, NSC 25818
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClNO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-chloro-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 235.64
Peso formulazione 234.9706
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.