Learn More
1-Chloro-4-nitrobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11469150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11469150 5000 g 5000g
11479150 250 g 250g
11459150 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469150 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15396.0I
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
1-Chloro-4-nitrobenzene is an important intermediate used in the preparation of 2,4-dinitrochlorobenzene and 3,4-dichloronitrobenzene. It is used as a raw material in the preparation of 4-nitrodiphenylamine, 4-chloroaninline and (4-[(4-aminobenzene)sulfonyl]aniline). It serves as a common antioxidant, which is found in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Chloro-4-nitrobenzene is an important intermediate used in the preparation of 2,4-dinitrochlorobenzene and 3,4-dichloronitrobenzene. It is used as a raw material in the preparation of 4-nitrodiphenylamine, 4-chloroaninline and (4-[(4-aminobenzene)sulfonyl]aniline). It serves as a common antioxidant, which is found in rubber.
Solubility
Soluble in boiling hot ethanol, ether, toluene, acetone, organic solvents and carbon disulfide. Sparingly soluble in cold alcohol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-00-5
Formula molecolare C6H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 157.553
Numero MDL MFCD00007285
InChI Key CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
IUPAC Name 1-chloro-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-nitrobenzene
Punto di fusione 82°C to 86°C
Densità 1.515
Punti di ebollizione 238°C to 242°C
Punto d'infiammabilità 127°C (260°F)
Quantità 5000 g
Numero UN UN1578
Beilstein 508691
Indice di Merck 14,2151
Informazioni di solubilità Soluble in boiling hot ethanol,ether,toluene,acetone,organic solvents and carbon disulfide. Sparingly soluble in cold alcohol. Insoluble in water.
Peso formulazione 157.56
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-4-nitrobenzene