Learn More
1-Chloro-4-nitrobenzene, 99%
Codice prodotto. 10646292 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646292 1 kg Plastic bottle 1kg
10356360 5 g Glass Bottle 5g
10366360 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10646292 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109630010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-00-5
Formula molecolare C6H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 157.56
Numero MDL MFCD00007285
InChI Key CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
IUPAC Name 1-chloro-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-nitrobenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81.0°C to 84.0°C
Colore Yellow
Densità 1.2980g/mL
Punti di ebollizione 242.0°C
Punto d'infiammabilità 127°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClC6H4NO2
Quantità 1 kg
Beilstein 05, 243
Indice di Merck 15, 2153
Gravità specifica 1.298
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.,soluble in organic solvents
Peso formulazione 157.56
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .