Learn More
1-Chloro-4-phenylbutane, 97%
Codice prodotto. 11459303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459303 25 g 25g
11439303 1 g 1g
11449303 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459303 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11753.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4830-93-7 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4830-93-7
Formula molecolare C10H13Cl
Molecular Weight (g/mol) 168.664
Numero MDL MFCD00037117
InChI Key FLLZCZIHURYEQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobutyl benzene, 1-chloro-4-phenylbutane, 4-phenylbutyl chloride, 1-4-chlorobutyl benzene, benzene, 4-chlorobutyl, phenylbutylchloride, 1-chloro4-phenylbutane, acmc-209kcr, 4-phenyl-1-chlorobutane, 4-phenyl-n-butyl chloride
PubChem CID 78543
IUPAC Name 4-chlorobutylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-phenylbutane
Densità 1.026
Punti di ebollizione 125°C to 128°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Indice di rifrazione 1.518
Quantità 25 g
Beilstein 2042123
Peso formulazione 168.67
Percent Purity 97%