Learn More
1-Chloro-4-phenylphthalazine, 96%
Codice prodotto. 15475917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15475917 1 g 1g
15495917 250 mg 250mg
15485917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15475917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33125.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10132-01-1 | C14H9ClN2 | 240.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10132-01-1
Formula molecolare C14H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 240.69
Numero MDL MFCD00524786
InChI Key WJJDLSHYLZRFDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloro-4-phenyl-phthalazine, phthalazine,1-chloro-4-phenyl, 4-chloro-1-phenylphthalazine
PubChem CID 272109
IUPAC Name 1-chloro-4-phenylphthalazine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-phenylphthalazine
Punto di fusione 158°C to 159°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 240.69
Percent Purity 96%