Learn More
1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Chloro-4-propoxythioxanthone |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3 |
| Peso formulazione | 304.0325 |