Learn More
1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, TRC
Codice prodotto. 30012644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012644 250 mg 250mg
30005565 500 mg 500mg
30010993 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC424838250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142770-42-1
Formula molecolare C16 H13 Cl O2 S
Molecular Weight (g/mol) 304.79
Sinonimo 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone, CPTX, Kayacure CPTX, Quantacure CPTX, Runtecure 1108, Speedcure CPTX
IUPAC Name 1-chloro-4-propoxythioxanthen-9-one
SMILES CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Peso formulazione 304.0325