Learn More
1-Chloro-6-hydroxyhexane, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 109281000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2009-83-8 Peso : 0.10000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 10010900
  • 178.00€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
2009-83-8
136.62
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
74828
C(CCCCl)CCO
C6H13ClO
MFCD00002984
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
6-chlorohexan-1-ol
Specifica
1-chloro-6-hydroxyhexane
98°C
Glass bottle
1.03
Colorless to Yellow
2009-83-8
100.0
C6H13ClO
MFCD00002984
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
6-chlorohexan-1-ol
74828
Liquid
1.0300g/mL
Authentic
1.4547 to 1.4567
108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg)
100g
94.0
94% min. (GC)
Cl(CH2)6OH
6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
C(CCCCl)CCO
136.62
136.62
95%
Videos
SDS Documenti
Certificati