Learn More
1-Chloro-6-iodohexane, TRC
Codice prodotto. 30367688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367688 5 g -
30353610 1 g 1g
30359499 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30367688 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3700655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34683-73-3
Formula molecolare C6H12ClI
Molecular Weight (g/mol) 246.52
Sinonimo 1-Iodo-6-chlorohexane
IUPAC Name 1-chloro-6-iodohexane
SMILES ClCCCCCCI
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloro-6-iodohexane
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Peso formulazione 245.9672