Learn More
1-Chloroadamantane, 98%
Codice prodotto. 10533031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10533031 10 g Bottiglia in vetro 10g
10081741 50 g Bottiglia in vetro 50g
10229543 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10533031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 264240100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 935-56-8 | C10H15Cl | 170.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 935-56-8
Formula molecolare C10H15Cl
Molecular Weight (g/mol) 170.68
Numero MDL MFCD00075627
InChI Key OZNXTQSXSHODFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-adamantyl chloride, adamantyl chloride, 3-chloroadamantane, adamantane, 1-chloro, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-chloro, 1-chlorotricyclo 3.3.1.13,7 decane, 3r,5s,7s-1-chloroadamantane, 1-chlorotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane
PubChem CID 64154
IUPAC Name 1-chloroadamantane
SMILES ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-chloroadamantane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 163.0°C to 166.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Peso formulazione 170.68
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloroadamantane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.