Learn More
1-Chloroadamantane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Chloroadamantane |
| CAS | 935-56-8 |
| Formula molecolare | C10 H15 Cl |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Amantadine Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2 |
| SMILES | ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC Name | 1-chloroadamantane |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.68 |
| Peso formulazione | 170.0862 |