Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chloroanthraquinone, 98%
Codice prodotto. 11470348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470348 500 g 500g
11460348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470348 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore B24522.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Applications
It is used as a dyestuff intermediate.
Solubility
Soluble in hot toluene. (almost transparency)
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82-44-0
Formula molecolare C14H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 242.658
Numero MDL MFCD00001189
InChI Key BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloroanthraquinone, 1-chloro anthraquinone, anthraquinone, 1-chloro, 1-chloro-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-chloro, 1-chloranthrachinon, 1-chloranthrachinon czech, alpha-chloroanthraquinone, alpha-monochloroanthraquinone, unii-96s5sqv15v
PubChem CID 6709
IUPAC Name 1-chloroanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloroanthraquinone
Punto di fusione 158°C to 162°C
Quantità 500 g
Beilstein 1912752
Peso formulazione 242.66
Percent Purity 98%