Learn More
1-Chloroanthraquinone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10122470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10122470 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10122470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108600050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 82-44-0
Numero MDL MFCD00001189
InChI Key BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloroanthraquinone, 1-chloro anthraquinone, anthraquinone, 1-chloro, 1-chloro-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-chloro, 1-chloranthrachinon, 1-chloranthrachinon czech, alpha-chloroanthraquinone, alpha-monochloroanthraquinone, unii-96s5sqv15v
PubChem CID 6709
IUPAC Name 1-chloroanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloroanthraquinone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 157°C to 162°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C14H7ClO2
Quantità 5 g
Beilstein 07,787
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Molecular Weight (g/mol) 242.66
Peso formulazione 242.66
Percent Purity 98%
Forma fisica Chunks and/or Powder