Learn More
1-Chloroanthraquinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Chloroanthraquinone |
| CAS | 82-44-0 |
| Formula molecolare | C14H7ClO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Chloro-9,10-anthracenedione, 1-Chloro-9,10-anthraquinone, NSC 30428, NSC 5138, alpha-Chloroanthraquinone, alpha-Monochloroanthraquinone |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H |
| SMILES | Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12 |
| IUPAC Name | 1-chloroanthracene-9,10-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.66 |
| Peso formulazione | 242.0135 |