Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Chlorobutane |
| CAS min. % | 99.4 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -123.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8800g/mL |
| Punti di ebollizione | 77.0°C to 78.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −12°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99.4% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Chlorobutane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P331-NON provocare il vomito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.