Learn More
1-Chlorobutane, 99.8%, for HPLC
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10234684 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234684 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10644945 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10234684 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 425880025
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-69-3
Formula molecolare C4H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 92.57
Numero MDL MFCD00001009
InChI Key VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC Name 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorobutane
Nota nome For HPLC
Acidità 0.0003 meq/g max.
Absorbance 1 cm cell vs HPLC grade water, 0.05 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 1 cm cell vs HPLC grade water at 0nm
CAS min. % 99.75
CAS max % 100.0
Punto di fusione -123.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 77.0°C to 78.0°C
Punto d'infiammabilità −12°C
Intervallo percentuale saggio 99.7% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3Cl
Indice di rifrazione 1.4014 to 1.4034
Quantità 2.5 L
Numero UN 1127
Residuo dopo l'evaporazione 2ppm max.
Indice di Merck 15, 1561
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.57
Percent Purity 99.8%
Grado HPLC
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chlorobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.