Learn More
1-Chlorobutane, 99+%
Codice prodotto. 11440403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440403 2500 mL 2500mL
11430403 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11440403 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11494.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
1-Chlorobutane is used as intermediates and solvents. It is used for HPLC, spectrophotometry and environmental testing. It is used as an alkylating reagent in organic and organometallic compound synthesis. It is also employed as an anthelmintic in veterinary medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Chlorobutane is used as intermediates and solvents. It is used for HPLC, spectrophotometry and environmental testing. It is used as an alkylating reagent in organic and organometallic compound synthesis. It is also employed as an anthelmintic in veterinary medicine.
Solubility
Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-69-3
Formula molecolare C4H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 92.57
Numero MDL MFCD00001009
InChI Key VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC Name 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorobutane
Punto di fusione -123°C
Densità 0.886
Punti di ebollizione 77°C to 78°C
Punto d'infiammabilità −12°C (10°F)
Intervallo percentuale saggio >99%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4024
Quantità 2500 mL
Numero UN UN1127
Beilstein 1730909
Indice di Merck 14,1560
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 92.57
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid