Learn More
1-Chlorobutane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Solstice
Codice prodotto. 15614730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15614730 2 L 2L
15694720 1 L 1L
15604730 2.5 L 2.50L
15659635 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15614730 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 349582L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    213.30€ / 2L
    Risparmia 45.70€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.8%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-69-3
Formula molecolare C4H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 92.57
Numero MDL MFCD00001009
InChI Key VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC Name 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorobutane
Nota nome for HPLC
Punto di fusione -123°C
Densità 0.886g/mL at 25°C (lit.)
Punti di ebollizione 77°C to 78°C
Formula lineare CH3(CH2)3Cl
Indice di rifrazione n20/D 1.402
Quantità 2 L
Beilstein 1730909
Peso formulazione 92.57g/mol
Pressione del vapore 80.1mmHg (78.4°C)
Percent Purity ≥99.8%
Grado CHROMASOLV
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chlorobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.