Learn More
1-Chlorobutane, HPLC Grade, 99.5+%
Codice prodotto. 11353588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353588 250 mL 250mL
11323588 1 L 1L
11343588 4 x 1 L 4L
11333588 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11353588 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039198.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Maximum level of impurities: Evaporation residue 1ppm, H2O 0.02% | CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
1-Chlorobutane is used as intermediates and solvents. It is used for HPLC, spectrophotometry and environmental testing. It is used as alkylating reagent in organic and organometallic compound synthesis. It is also employed as an antihelmintic in veterinary medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-69-3
Formula molecolare C4H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 92.57
Numero MDL MFCD00001009
InChI Key VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC Name 1-chlorobutane
SMILES CCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorobutane
Nota nome Filtered through 0.2μ filters.
Punto di fusione °C to 123°C
Colore Colorless
Densità 0.886
Punti di ebollizione 77°C to 78°C
Punto d'infiammabilità -12°C (10°F)
Punto di combustione 280°C (536°F)
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4024
Quantità 250 mL
Beilstein 1730909
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 92.57
Pressione del vapore 110 hPa (83mm Hg) at 20°C
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Chlorobutane
Forma fisica Liquid