Learn More
1-chlorobutane, Sequenation Grade
Codice prodotto. 10015770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10015770 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10015770 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404550010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.70€
    88.00€ / 1L
    Risparmia 7.70€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorobutane
Acidità 0.0003 meq/g max.
CAS 109-69-3
Absorbance (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 250nm, 1 max. at 220nm, 1 max. at 230nm
Punto di fusione -123.0°C
Colore Brown to White
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 77.0°C to 78.0°C
Punto d'infiammabilità −12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H9Cl
Formula lineare CH3(CH2)3Cl
Indice di rifrazione 1.4014 to 1.4034
Numero MDL MFCD00001009
Quantità 1 L
Beilstein 01, 118
Residuo dopo l'evaporazione 2ppm max.
Indice di Merck 15, 1561
Gravità specifica 0.88
Sinonimo butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
InChI Key VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCl
IUPAC Name 1-chlorobutane
Molecular Weight (g/mol) 92.57
PubChem CID 8005
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.57
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado Sequenation
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chlorobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.