Learn More
1-Chlorobutane, TRC
Codice prodotto. 30366650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366650 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366650 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36746510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorobutane
CAS 109-69-3
Formula molecolare C4 H9 Cl
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCCl
IUPAC Name 1-chlorobutane
Molecular Weight (g/mol) 92.57
Peso formulazione 92.0393