Learn More
(1-Chlorocyclohexyl)cyclohexyl-methanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexyl-methanone |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H21ClO/c14-13(9-5-2-6-10-13)12(15)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2 |
| Peso formulazione | 228.1281 |