Learn More
1-Chlorodecane, 97-99%
Codice prodotto. 10636102 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636102 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10177583 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10636102 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108982500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1002-69-3 | C10H21Cl | 176.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1002-69-3
Formula molecolare C10H21Cl
Molecular Weight (g/mol) 176.73
Numero MDL MFCD00000956
InChI Key ZTEHOZMYMCEYRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decyl chloride, decane, 1-chloro, n-decyl chloride, decane, chloro, unii-l0hsc44e5x, decyl chloride mixed isomers, chlorodecane, l0hsc44e5x, chlorodecane mixed isomers, 1-chlorodecane
PubChem CID 13848
IUPAC Name 1-chlorodecane
SMILES CCCCCCCCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorodecane
Nota nome 97-99%
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -34°C
Colore Colorless
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 223°C
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)9Cl
Indice di rifrazione 1.4362 to 1.4382
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 168
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.01g/L (20°C)
Viscosità 1.94 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 176.73
Percent Purity 97-99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chlorodecane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.