Learn More
1-Chlorodecane, TRC
Codice prodotto. 30361846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361846 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361846 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36598010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorodecane
CAS 1002-69-3
Formula molecolare C10 H21 Cl
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Chlorodecane, Decyl chloride, NSC 6088, n-Decyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C10H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCl
IUPAC Name 1-chlorodecane
Molecular Weight (g/mol) 176.73
Peso formulazione 176.1332