Learn More
1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate |
| CAS | 98298-66-9 |
| Formula molecolare | C6H11O3Cl |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11ClO3/c1-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)OC(C)Cl |
| IUPAC Name | 1-chloroethyl propan-2-yl carbonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.6 |
| Peso formulazione | 166.0397 |