Learn More
1-Chlorohexane, 96%
Codice prodotto. 11490477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11490477 50 g 50g
11400487 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22379.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 544-10-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-10-5
Formula molecolare C6H13Cl
Molecular Weight (g/mol) 120.62
Numero MDL MFCD00001018
InChI Key MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorohexane, hexyl chloride, hexane, 1-chloro, n-hexyl chloride, 1-chloro-hexane, hexane, chloro, unii-r5l7i6o9nw, r5l7i6o9nw, triisobutenyl chloride, hexylchloride
PubChem CID 10992
IUPAC Name 1-chlorohexane
SMILES CCCCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorohexane
Punto di fusione -94°C
Punti di ebollizione 132°C to 134°C
Punto d'infiammabilità 26°C (78°F)
Formula lineare CH3(CH2)5Cl
Quantità 50 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1731289
Indice di Merck 14,2144
Peso formulazione 120.62
Percent Purity 96%